吡啶盐酸盐 98%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 吡啶盐酸盐
222281000 222285000
ACRO222281000EA 0 CNY
ACRO222281000 ACRO222285000
吡啶盐酸盐 98%, pure
吡啶盐酸盐
分子式: C₅H₆ClN
沸点: 222,5 °C (1013 hPa)
溶点: 140…146 °C
密度: 1,34 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012802
CAS号: 628-13-7
EINECS: 211-027-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to tan Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Solubility almost colorless