N-苯基对苯二胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 对氨基二苯胺, 4-氨基二苯胺
221000010 221001000 221002500
ACRO221000010EA 0 CNY
ACRO221000010 ACRO221001000 ACRO221002500
N-苯基对苯二胺 98%
N-苯基对苯二胺
分子式: C₁₂H₁₂N₂
分子量: 184.24 g/mol
沸点: 354
溶点: 69…75 °C
闪点: >250 °C
MDL编号: MFCD00007850
CAS号: 101-54-2
EINECS: 202-951-9
UN号: 3077
现在订购
产品技术规格
Appearance Grey to brown to purple Powder or crystals or flakes or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %