甲基丙烯酸乙酯 99% stabilised
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
215830010 215835000
ACRO215830010EA 0 CNY
ACRO215830010 ACRO215835000
甲基丙烯酸乙酯 99% stabilised
分子式: C₆H₁₀O₂
沸点: 118…119 °C (760 mmHg)
溶点: –75 °C
密度: 0,91 g/cm³
闪点: 15 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009161
CAS号: 97-63-2
EINECS: 202-597-5
UN号: 2277
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 10 to 120 ppm MEHQ