硝普钠 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: SNP, 硝普盐, 硝基铁酸氰化钠, 五氰基亚硝酰基铁酸钠
211640250 211641000 211645000
ACRO211640250EA 0 CNY
ACRO211640250 ACRO211641000 ACRO211645000
硝普钠 99+%
硝普钠
分子式: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
密度: 1,72 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149192
CAS号: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
UN号: 1588
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08722
现在订购
产品技术规格
Appearance Red to dark red-brown Powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Hexacyanoferrate III ≤0.01 %
Hexacyanoferrate II ≤0.02 %