异氰酸苄酯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
210760050 210760250
ACRO210760050EA 0 CNY
ACRO210760050 ACRO210760250
异氰酸苄酯 99+%
异氰酸苄酯
分子式: C₈H₇NO
分子量: 133.15 g/mol
沸点: 101…104 °C (33 mmHg)
密度: 1.07 g/cm³
闪点: 45
MDL编号: MFCD00009701
CAS号: 3173-56-6
EINECS: 221-640-9
UN号: 3080
ADR: 6.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5241 to 1.5261 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %