丁二酸钠, anhydrous 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 丁二酸, 琥珀酸钠
208741000 208745000
ACRO208741000EA 0 CNY
ACRO208741000 ACRO208745000
丁二酸钠, anhydrous 99%
丁二酸钠
分子式: C₄H₄Na₂O₄
分子量: 162.05 g/mol
溶点: >300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002790
CAS号: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 12,08828
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (120°C)
Titration with HClO4 ≥98.5 %