四(三苯基膦)钯(0),ChemDose,四(三苯基膦)钯(0) 浸渍片 | 四(三苯基膦)钯浸渍片 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
202380010 202380050 202380250
ACRO202380010EA 0 CNY
ACRO202380010 ACRO202380050 ACRO202380250
四(三苯基膦)钯(0),ChemDose,四(三苯基膦)钯(0) 浸渍片 | 四(三苯基膦)钯浸渍片 99%
四(三苯基膦)钯(0),ChemDose,四(三苯基膦)钯(0) 浸渍片 | 四(三苯基膦)钯浸渍片
分子式: C₇₂H₆₀P₄Pd
溶点: 103…107 °C (dec.)
密度: 1 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00010012
CAS号: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 73.7 to 76.0 %