乙烯基三甲基硅烷 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 三甲基乙烯基硅烷, 三甲基硅乙烯, 乙烯基三甲基硅
200330250 200331000
ACRO200330250EA 0 CNY
ACRO200330250 ACRO200331000
乙烯基三甲基硅烷 97%
乙烯基三甲基硅烷
分子式: C₅H₁₂Si
分子量: 100.24 g/mol
沸点: 55
密度: 0.68 g/cm³
闪点: –24 °C
MDL编号: MFCD00008606
CAS号: 754-05-2
EINECS: 212-042-9
UN号: 1993
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3895 to 1.3915 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %