三甲基氰硅烷 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: TMSCN, 氰化三甲基硅烷
199560050 199560250 199561000
ACRO199560050EA 0 CNY
ACRO199560050 ACRO199560250 ACRO199561000
三甲基氰硅烷 98%
三甲基氰硅烷
分子式: C₄H₉NSi
沸点: 114 °C (1013 hPa)
溶点: 11 °C
密度: 0,744 g/cm³
闪点: 1 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00001765
CAS号: 7677-24-9
EINECS: 231-657-3
UN号: 3384
ADR: 6.1,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %