四氯钯(II)酸钾 > 32,0% Pd
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 氯亚钯酸钾
195120020 195120100
ACRO195120020EA 0 CNY
ACRO195120020 ACRO195120100
四氯钯(II)酸钾 > 32,0% Pd
四氯钯(II)酸钾
分子式: Cl₄K₂Pd
分子量: 326.43 g/mol
溶点: 105
密度: 2.67 g/cm³
MDL编号: MFCD00011373
CAS号: 10025-98-6
EINECS: 233-049-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Green-brown to dark brown Crystalline powder or crystals
Assay ≥32.0 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Gold (Au) ≤20 ppm
Iridium (Ir) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Platinum (Pt) ≤20 ppm
Rhodium (Rh) ≤20 ppm
Ruthenium (Ru) ≤20 ppm
Silicon (Si) ≤30 ppm
Silver (Ag) ≤20 ppm