三(三苯基膦)氯化铑(I) 99.99% (trace metals basis)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Wilkinson 催化剂, 三(三苯膦基)氯化铑(I)
194570010 194570050 194572500
ACRO194570010EA 0 CNY
ACRO194570010 ACRO194570050 ACRO194572500
三(三苯基膦)氯化铑(I) 99.99% (trace metals basis)
三(三苯基膦)氯化铑(I)
分子式: C₅₄H₄₅ClP₃Rh
分子量: 925.23 g/mol
溶点: 245…250 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010016
CAS号: 14694-95-2
EINECS: 238-744-5
Merck Index: 12,02226
现在订购
产品技术规格
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤0.01 %