三甲基碘硅烷 95-97% stabilised
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: TMIS, 碘代三甲硅烷
187490050 187490250 187491000
ACRO187490050EA 0 CNY
ACRO187490050 ACRO187490250 ACRO187491000
三甲基碘硅烷 95-97% stabilised
三甲基碘硅烷
分子式: C₃H₉ISi
沸点: 106 °C (760 mmHg)
溶点: ? 0 °C
密度: 1,4 g/cm³
闪点: –31 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00001028
CAS号: 16029-98-4
EINECS: 240-171-0
UN号: 2924
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 % (Ex I)
Stabilizer copper