2-氯苯基乙醇 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
186190050 186190250
ACRO186190050EA 0 CNY
ACRO186190050 ACRO186190250
2-氯苯基乙醇 98%
2-氯苯基乙醇
分子式: C₈H₉ClO
分子量: 156.61 g/mol
沸点: 84…85 °C (3 mmHg)
密度: 1.19 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002888
CAS号: 19819-95-5
EINECS: 243-348-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %