2-甲氧基乙氧基甲基氯 94%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 甲氧基乙氧基氯甲烷, β-甲氧基乙氧基甲基氯
185980100 185980250
ACRO185980100EA 0 CNY
ACRO185980100 ACRO185980250
2-甲氧基乙氧基甲基氯 94%
2-甲氧基乙氧基甲基氯
分子式: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
分子量: 124.57 g/mol
沸点: 50…52 °C (13 mmHg)
密度: 1.09 g/cm³
闪点: 54 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000888
CAS号: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
UN号: 1992
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
HPLC ≥97.5 %