9-蒽甲醇 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 9-(羟甲基)蒽
181870250 181870050
ACRO181870250EA 0 CNY
ACRO181870250 ACRO181870050
9-蒽甲醇 98%
9-蒽甲醇
分子式: C₁₅H₁₂O
分子量: 208.26 g/mol
沸点: 371
溶点: 160…164 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001264
CAS号: 1468-95-7
EINECS: 215-998-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
GC ≥97.5 %