氯甲酸丁酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Chloroformic acid butyl ester, n-Butyl chloroformate
180170010 180170250 180171000
ACRO180170010EA 0 CNY
ACRO180170010 ACRO180170250 ACRO180171000
氯甲酸丁酯 98%
氯甲酸丁酯
分子式: C₅H₉ClO₂
沸点: 142 °C (1013 hPa)
溶点: –70 °C
密度: 1,06 g/cm³
闪点: 39 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000650
CAS号: 592-34-7
EINECS: 209-750-5
UN号: 2743
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA