氯甲酸异丁酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Chloroformic acid isobutyl ester
176180250 176181000 176185000
ACRO176180250EA 0 CNY
ACRO176180250 ACRO176181000 ACRO176185000
氯甲酸异丁酯 98%
氯甲酸异丁酯
分子式: C₅H₉ClO₂
分子量: 136.58 g/mol
沸点: 128.7
溶点: –80 °C
密度: 1.0475 g/cm³
闪点: 30
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000642
CAS号: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
UN号: 3489
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,05156
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % diisobutyl carbonate
Color scale ≤100 APHA
Free acid (HCl) ≤0.5 %