对甲氧基苯乙腈 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-甲氧基苯乙腈
173760250 173760050
ACRO173760250EA 0 CNY
ACRO173760250 ACRO173760050
对甲氧基苯乙腈 97%
对甲氧基苯乙腈
分子式: C₉H₉NO
分子量: 147.18 g/mol
沸点: 286
溶点: 8
密度: 1.08 g/cm³
闪点: 117
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001919
CAS号: 104-47-2
EINECS: 203-206-0
UN号: 3276
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %