己二酰氯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氯化己二酰
173181000 173185000
ACRO173181000EA 0 CNY
ACRO173181000 ACRO173185000
己二酰氯 98%
己二酰氯
分子式: C₆H₈Cl₂O₂
沸点: 105…107 °C (2 mmHg)
密度: 1,25 g/cm³
闪点: 72 °C
MDL编号: MFCD00000759
CAS号: 111-50-2
EINECS: 203-876-4
UN号: 2922
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration RCOCl ≥97.5 %
Titration RCOOH ≤2 % (as Adipic acid)