三(羟甲基)甲基甘氨酸 98% for biochemistry
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: N-三(羟甲基)甲基甘氨酸
172640250 172641000 172642500
ACRO172640250EA 0 CNY
ACRO172640250 ACRO172641000 ACRO172642500
三(羟甲基)甲基甘氨酸 98% for biochemistry
三(羟甲基)甲基甘氨酸
分子式: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
分子量: 179.17 g/mol
溶点: 180…184 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004277
CAS号: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4.0 to 6.0 (1 % in water at 20°C)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dried basis)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm