4-(溴甲基)苯甲酸 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
α-溴对甲苯酸
170400100
170400500
ACRO170400100EA
0
CNY
ACRO170400100
ACRO170400500
4-(溴甲基)苯甲酸 97%
4-(溴甲基)苯甲酸
分子式:
C₈H₇BrO₂ 分子量: 215.05 g/mol 沸点: 316 °C (1013 hPa) 溶点: 223…227 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002567 CAS号: 6232-88-8 EINECS: 228-343-3 |
产品技术规格
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |