溴乙酸甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Bromoacetic methyl ester
169550025 169550250 169551000 169555000
ACRO169550025EA 0 CNY
ACRO169550025 ACRO169550250 ACRO169551000 ACRO169555000
溴乙酸甲酯 99%
溴乙酸甲酯
分子式: BrCH₂COOCH₃
分子量: 152.98 g/mol
沸点: 145
溶点: –50 °C
密度: 1.61 g/cm³
闪点: 62 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000189
CAS号: 96-32-2
EINECS: 202-499-2
UN号: 2643
ADR: 6.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %