甲基丙烯酸 99.5% stabilised, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 异丁烯酸, 2-甲基丙烯酸
168310010 168310040 168310250 168312500 168315000
ACRO168310010EA 0 CNY
ACRO168310010 ACRO168310040 ACRO168310250 ACRO168312500 ACRO168315000
甲基丙烯酸 99.5% stabilised, extra pure
甲基丙烯酸
分子式: C₄H₆O₂
沸点: 163 °C (760 mmHg)
溶点: 16 °C
密度: 1,01 g/cm³
闪点: 65 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002651
CAS号: 79-41-4
EINECS: 201-204-4
UN号: 2531
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05967
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4295 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer ca. 250 ppm MEHQ