噻唑 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
166130010
166130050
ACRO166130010EA
0
CNY
ACRO166130010
ACRO166130050
噻唑 99%
噻唑
分子式:
C₃H₃NS 分子量: 85.13 g/mol 沸点: 117…118 °C (760 mmHg) 溶点: -34 密度: 1.198 g/cm³ 闪点: 26 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00005315 CAS号: 288-47-1 EINECS: 206-021-3 UN号: 1993 ADR: 3 III Merck Index: 12,09442 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5365 to 1.5395 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |