2-(溴甲基)苯甲腈 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-氰基溴苄, α-溴邻甲基苯甲腈
163130250 163131000 163130050
ACRO163130250EA 0 CNY
ACRO163130250 ACRO163131000 ACRO163130050
2-(溴甲基)苯甲腈 98%
2-(溴甲基)苯甲腈
分子式: C₈H₆BrN
分子量: 196.05 g/mol
沸点: 152…155 °C (15 mmHg)
溶点: 70…74 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001794
CAS号: 22115-41-9
UN号: 1759
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to grey-brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %