三(二甲胺基)膦 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 六甲基亚磷酰三胺, HMPT
162480100 162480500
ACRO162480100EA 0 CNY
ACRO162480100 ACRO162480500
三(二甲胺基)膦 97%
三(二甲胺基)膦
分子式: C₆H₁₈N₃P
分子量: 163.2 g/mol
沸点: 150 °C (760 mmHg)
溶点: –44 °C
密度: 0.89 g/cm³
闪点: 26 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008301
CAS号: 1608-26-0
EINECS: 216-534-4
UN号: 1993
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %