巴豆酸甲酯 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Methyl trans-2-butenoate, 2-Butenoic acid methyl ester, trans-Methyl crotonate, trans-Crotonic acid methyl ester, Crotonic acid methyl ester, trans-2-Butenoic acid methyl ester
160840050
160841000
160845000
ACRO160840050EA
0
CNY
ACRO160840050
ACRO160841000
ACRO160845000
巴豆酸甲酯 96%
巴豆酸甲酯
分子式:
C₅H₈O₂ 分子量: 100.12 g/mol 沸点: 118 密度: 0.94 g/cm³ 闪点: –1 °C |
MDL编号:
MFCD00009287 CAS号: 623-43-8 EINECS: 210-793-7 UN号: 3272 ADR: 3 II Merck Index: 13,02625 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95.0 % |