丁二酸钠六水合物 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 琥珀酸, 丁二酸
158750010 158751000 158755000
ACRO158750010EA 0 CNY
ACRO158750010 ACRO158751000 ACRO158755000
丁二酸钠六水合物 97%
丁二酸钠六水合物
分子式: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
分子量: 270.14 g/mol
溶点: 120 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149117
CAS号: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 13,08754
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 37.0 % to 41.0 % (90°C)
Solubility (10 % in water) Clear
Titration with HClO4 96.0 to 103.0 %