对甲基苯腈 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 4-甲基苯腈
158021000 158022500 158020050
ACRO158021000EA 0 CNY
ACRO158021000 ACRO158022500 ACRO158020050
对甲基苯腈 98+%
对甲基苯腈
分子式: C₈H₇N
分子量: 117.15 g/mol
沸点: 103…106 °C (20 mmHg)
溶点: 26…28 °C
密度: 0.98 g/cm³
闪点: 85 °C
MDL编号: MFCD00001827
CAS号: 104-85-8
EINECS: 203-244-8
Merck Index: 12,09676
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Water ≤0.01 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %