胸腺嘧啶 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 5-甲基尿嘧啶, 2,4-二羟基-5-甲基嘧啶
157850250 157851000
ACRO157850250EA 0 CNY
ACRO157850250 ACRO157851000
胸腺嘧啶 99%
胸腺嘧啶
分子式: C₅H₆N₂O₂
沸点: 389 °C (1013 hPa)
溶点: 316…317 °C
密度: 1,454 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006026
CAS号: 65-71-4
EINECS: 200-616-1
Merck Index: 12,09539
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %