尿嘧啶 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2,4-二羟基嘧啶, 2,4(1H,3H)-嘧啶二酮, 灭胞素
157300250 157301000
ACRO157300250EA 0 CNY
ACRO157300250 ACRO157301000
尿嘧啶 99+%
尿嘧啶
分子式: C₄H₄N₂O₂
沸点: 379 °C (1013 hPa)
溶点: 335 °C
密度: 0,99744 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006016
CAS号: 66-22-8
EINECS: 200-621-9
Merck Index: 12,09985
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (115°C, 4 h)
Sulfated ash ≤0.3 %
HPLC ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm