马来酰亚胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2,5-吡咯二酮
156710050
156710100
156710250
ACRO156710050EA
0
CNY
ACRO156710050
ACRO156710100
ACRO156710250
马来酰亚胺 98%
马来酰亚胺
分子式:
C₄H₃NO₂ 沸点: 102 - 105 °C (55 -rr) 溶点: 90…94 °C 密度: 1,2493 g/cm³ (106 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00005494 CAS号: 541-59-3 EINECS: 208-787-4 UN号: 2923 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 90 to 94 °C |
GC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |