N-丁基二乙醇胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
N,N-双(2-羟乙基)丁胺, 2,2′-丁基亚氨基二乙醇
154360010
154362500
ACRO154360010EA
0
CNY
ACRO154360010
ACRO154362500
N-丁基二乙醇胺 98%
N-丁基二乙醇胺
分子式:
H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂ 沸点: 264…278 °C (760 mmHg) 溶点: –70 °C 密度: 0,968 g/cm³ 闪点: 143 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002856 CAS号: 102-79-4 EINECS: 203-055-0 UN号: 2735 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤200 APHA |