甲基丙烯酰胺 98%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
149202500 149205000
ACRO149202500EA 0 CNY
ACRO149202500 ACRO149205000
甲基丙烯酰胺 98%, extra pure
甲基丙烯酰胺
分子式: C₄H₇NO
分子量: 85.11 g/mol
沸点: 215 °C (760 mmHg)
溶点: 108…112 °C
闪点: 103
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008018
CAS号: 79-39-0
EINECS: 201-202-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %