氰乙酸甲酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl 2-cyanoacetate
148640010 148642500
ACRO148640010EA 0 CNY
ACRO148640010 ACRO148642500
氰乙酸甲酯 97%
氰乙酸甲酯
分子式: C₄H₅NO₂
沸点: 207 °C (1013 hPa)
溶点: –13 °C
密度: 1,12 g/cm³
闪点: >110 °C
MDL编号: MFCD00001939
CAS号: 105-34-0
EINECS: 203-288-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Water ≤5 %