氯乙酸甲酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
148630010 148630025
ACRO148630010EA 0 CNY
ACRO148630010 ACRO148630025
氯乙酸甲酯 98%
氯乙酸甲酯
分子式: C₃H₅ClO₂
沸点: 130…132 °C (760 mmHg)
溶点: –33 °C
密度: 1,23 g/cm³
闪点: 47 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000931
CAS号: 96-34-4
EINECS: 202-501-1
UN号: 2295
ADR: 6.1,
Merck Index: 12,06122
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4205 to 1.4225 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %