N-甲基环己胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N-环己基甲胺
146990050 146992500
ACRO146990050EA 0 CNY
ACRO146990050 ACRO146992500
N-甲基环己胺 98%
N-甲基环己胺
分子式: C₇H₁₅N
沸点: 149 °C (760 mmHg)
溶点: –8 °C
密度: 0,86 g/cm³
闪点: 29 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003832
CAS号: 100-60-7
EINECS: 202-869-3
UN号: 2734
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4535 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %