苯并噻唑 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Benzo[d]thiazole
146390010 146390050 146392500
ACRO146390010EA 0 CNY
ACRO146390010 ACRO146390050 ACRO146392500
苯并噻唑 97%
苯并噻唑
分子式: C₇H₅NS
分子量: 135.19 g/mol
沸点: 231 °C (760 mmHg)
溶点: 2 °C
密度: 1.23 g/cm³
闪点: >112 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005775
CAS号: 95-16-9
EINECS: 202-396-2
UN号: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01108
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow-brown to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6410 to 1.6440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %