3,4-二甲氧基苄胺 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
140830050 140830250
ACRO140830050EA 0 CNY
ACRO140830050 ACRO140830250
3,4-二甲氧基苄胺 97%
3,4-二甲氧基苄胺
分子式: C₉H₁₃NO₂
沸点: 281…284 °C (760 mmHg)
密度: 1,1 g/cm³
闪点: >112 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008116
CAS号: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
UN号: 2735
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %