三甲基碘化锍 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
140250250 140251000
ACRO140250250EA 0 CNY
ACRO140250250 ACRO140251000
三甲基碘化锍 98%
三甲基碘化锍
分子式: C₃H₉IS
分子量: 204.07 g/mol
溶点: 215…220 °C (subl.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011632
CAS号: 2181-42-2
EINECS: 218-555-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
GC ≥96.0 %