原甲酸三乙酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1,1,1-三乙氧基甲烷
139660010 139660025 139661000
ACRO139660010EA 0 CNY
ACRO139660010 ACRO139660025 ACRO139661000
原甲酸三乙酯 98%
原甲酸三乙酯
分子式: C₇H₁₆O₃
沸点: 146 °C (760 mmHg)
溶点: –61 °C
密度: 0,89 g/cm³
闪点: 35 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009230
CAS号: 122-51-0
EINECS: 204-550-4
UN号: 2524
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07012
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %