间甲基苯乙酸 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 3-甲基苯乙酸
139110050 139110250
ACRO139110050EA 0 CNY
ACRO139110050 ACRO139110250
间甲基苯乙酸 97%
间甲基苯乙酸
分子式: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
分子量: 150.18 g/mol
溶点: 61…66 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004340
CAS号: 621-36-3
EINECS: 210-683-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to off-white Glistening flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
HPLC ≥96.0 %