N,N′-二苯基硫脲 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1,3-二苯基-2-硫脲, 二苯硫脲, 均二苯硫脲
138700010 138701000
ACRO138700010EA 0 CNY
ACRO138700010 ACRO138701000
N,N′-二苯基硫脲 98%
N,N′-二苯基硫脲
分子式: C₁₃H₁₂N₂S
分子量: 228.32 g/mol
沸点: 365 °C (1013 hPa)
溶点: 151…154 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004921
CAS号: 102-08-9
EINECS: 203-004-2
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03366
现在订购
产品技术规格
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 154 °C
HPLC ≥97.5 %