3-吡啶甲醇 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 吡啶-3-甲醇, ω-羟基-3-皮考啉, 3-(羟甲基)吡啶
132000050 132001000
ACRO132000050EA 0 CNY
ACRO132000050 ACRO132001000
3-吡啶甲醇 98%
3-吡啶甲醇
分子式: C₆H₇NO
分子量: 109.13 g/mol
沸点: 259 °C (760 mmHg)
溶点: –7 °C
密度: 1.124 g/cm³
闪点: 149 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006407
CAS号: 100-55-0
EINECS: 202-864-6
Merck Index: 12,06614
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5425 to 1.5455 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %