酞酰亚胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 邻苯二甲酰亚胺
131100010 131101000 131105000
ACRO131100010EA 0 CNY
ACRO131100010 ACRO131101000 ACRO131105000
酞酰亚胺 99%
酞酰亚胺
分子式: C₈H₅NO₂
分子量: 147.13 g/mol
沸点: 366 °C (760 mmHg)
溶点: >233.5 °C
闪点: 165 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005881
CAS号: 85-41-6
EINECS: 201-603-3
Merck Index: 12,07529
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 232 to 236 °C
HPLC ≥98.5 %