苯丙炔酸 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 苯基丙炔酸
130850050 130850250
ACRO130850050EA 0 CNY
ACRO130850050 ACRO130850250
苯丙炔酸 97%
苯丙炔酸
分子式: C₉H₆O₂
沸点: 294 °C (1013 hPa)
溶点: 136…139 °C
密度: 1,28 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00004361
CAS号: 637-44-5
EINECS: 211-285-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
UV at 270 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0003 meq/g