季戊四醇 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇
129870010 129872500
ACRO129870010EA 0 CNY
ACRO129870010 ACRO129872500
季戊四醇 98%
季戊四醇
分子式: C₅H₁₂O₄
沸点: 276 °C (30 mmHg)
溶点: 257…264 °C
密度: 1,511 g/cm³ (20 °C)
闪点: 240 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004692
CAS号: 115-77-5
EINECS: 204-104-9
Merck Index: 12,07245
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 257 to 264 °C
GC ≥97.5 %