N-甲基硫脲 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
127900250 127901000
ACRO127900250EA 0 CNY
ACRO127900250 ACRO127901000
N-甲基硫脲 97%
N-甲基硫脲
分子式: C₂H₆N₂S
分子量: 90.15 g/mol
溶点: 118…123 °C
MDL编号: MFCD00004938
CAS号: 598-52-7
EINECS: 209-936-6
UN号: 2811
ADR: 6.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 123 °C
HPLC ≥96.0 %