二甲基砜 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 二甲砜
127780050 127785000
ACRO127780050EA 0 CNY
ACRO127780050 ACRO127785000
二甲基砜 98%
二甲基砜
分子式: C₂H₆O₂S
分子量: 94.13 g/mol
沸点: 238 °C (760 mmHg)
溶点: 107…111 °C
闪点: 143 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00007566
CAS号: 67-71-0
EINECS: 200-665-9
Merck Index: 13,03284
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %