氯甲酸甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
126530050 126535000 126531000
ACRO126530050EA 0 CNY
ACRO126530050 ACRO126535000 ACRO126531000
氯甲酸甲酯 99%
氯甲酸甲酯
分子式: C₂H₃ClO₂
分子量: 94.5 g/mol
沸点: 70…72 °C (760 mmHg)
溶点: –61 °C
密度: 1.223 g/cm³
闪点: 5 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000639
CAS号: 79-22-1
EINECS: 201-187-3
UN号: 1238
ADR: 6.1
Merck Index: 12,06123
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %